Titratoren, Karl Fischer, volumetrisch, TitroLine® 7500 KF
Lieferant: SI Analytics
285220810 285220820 285220830
661-0138EA 6553 EUR
661-0138 661-0139 661-0140
Titratoren, Karl Fischer, volumetrisch, TitroLine® 7500 KF
Titratoren
TitroLine® 7500 KF ist ein Universalgerät für einen weiten Einsatzbereich. Zu den Anwendungen zählen volumetrische KF-Titrationen, Dead-stop-Titrationen (SO₂, Bromzahl), Dosieraufgaben und die Vorbereitung von Lösungen. Ideal für KF-Verfahren in der Pharma-, Chemie-, Lebensmittel- und Mineralölindustrie.
  • Schnell, einfach und präzise
  • Mit einsatzbereiten Methoden für verschiedene Anwendungen (z. B. Titerbestimmung, Leerwert)
  • Hochauflösendes Farbdisplay mit Online-Titrationskurve, das auch gut aus der Entfernung und von der Seite abgelesen werden kann
  • Speicherung der Ergebnisse über eine USB-Schnittstelle (im PDF- und CSV-Format)
  • Mit intelligenten, austauschbaren Modulen (5, 10, 20 ml)
Bestellinformation: Inklusive austauschbarem Modul WA 05, 10 oder 20, TM 235 KF Titrierstand mit eingebautem Rührer und eingebauter Pumpe (inkl. aller Flaschen und Röhrchen), Titriergefäß TZ 1770, Mikro-Doppelplatinelektrode KF 1100, Starter-Kit (Inhalt: Molekularsieb, Spritzen mit Nadeln und Glaswolle) und Netzteil 100 - 240 V.