Titratoren, Karl Fischer, coulometrisch, TitroLine® 7500 KF Trace
Lieferant: SI Analytics
285220860 285220870 285220880 285220890 285221000 285227800
661-0141EA 6191 EUR
661-0141 661-0142 661-0143 661-0144 661-0289 661-0290
Titratoren, Karl Fischer, coulometrisch, TitroLine® 7500 KF Trace
Titratoren
Diese äußerst kompakten, benutzerfreundlichen Geräte sind ideal für die coulometrische Wasserbestimmung nach Karl Fischer mit kleinen Mengen an Wasser sowie für die Bromzahlbestimmung. Sie eignen sich für kleine Mengen an flüssigen oder gasförmigen Proben und können für die Qualitätskontrolle in der chemischen, petrochemischen, pharmazeutischen und Lebensmittelindustrie eingesetzt werden.
  • Hochauflösendes Farbdisplay mit Online-Titrationskurve
  • Standardmethoden für verschiedene Anwendungen (z. B. Leerwert)
  • Mit drei USB- und zwei RS232-Anschlüssen zur Erweiterung und zum Anschluss von Geräten
  • Speicherung der Ergebnisse im PDF- und CSV-Format
  • Modul 2 und 4 mit integrierter Lösungsmittelpumpe
Lieferumfang: Alle Geräte werden mit Tastatur, Stativstange TZ 1748 und Halteklemme TZ 1749, Netzgerät, Elektrode KF 1150 und KF Starter-Kit TZ 1789 mit Molekularsieb, Glaswolle und einem Satz Spritzen mit Nadeln geliefert.
Modul 1 umfasst zusätzlich: Magnetrührer TM 235, Titriergefäß TZ 1751 und Generatorelektrode TZ 1752 ohne Diaphragma.
Modul 2 umfasst zusätzlich: KF Titrierstand (Pumpe und Rührer) TM 235 KF einschließlich Abfallflasche (transparente 1 l-Flasche), Lösungsmittelflasche (braune 1 l-Flasche) und Feuchtigkeitsflasche (100 ml) mit allen Röhrchen, Titriergefäß TZ 1754 und Generatorelektrode TZ 1752 ohne Diaphragma.
Modul 3 umfasst zusätzlich: Magnetrührer TM 235, Titriergefäß TZ 1751 und Generatorelektrode TZ 1753 mit Diaphragma.
Modul 4 umfasst zusätzlich: KF Titrierstand (Pumpe und Rührer) TM 235 KF einschließlich Abfallflasche (transparente 1 l-Flasche), Lösungsmittelflasche (braune 1 l-Flasche) und Feuchtigkeitsflasche (100 ml) mit allen Röhrchen, Titriergefäß TZ 1754 und Generatorelektrode TZ 1753 mit Diaphragma.