PIG® Oil-Only Polster- und Rollmatten
Lieferant: NEW PIG
MAT173 MAT175
NEWPMAT173EA 119.5 EUR
NEWPMAT173 NEWPMAT175
PIG® Oil-Only Polster- und Rollmatten
Absorptionsmaterial
Beide Seiten der Matten sind robust genug um rauen Oberflächen standzuhalten. Die PIG® Extra-Duty Universal Matte ist abriebfest und wird daher nicht reißen oder ausfransen.
  • Die spezielle, reißfeste Außenschicht aus Spinnvlies franst nicht aus und ermöglicht das Wischen von rauen Oberflächen, die gewöhnliche Matten zerreißen würden.
  • Acht Schichten aus 100 % thermisch gebundenem PP; reißt und franst nicht bei Sättigung
  • Hohe Saugfähigkeit, Ausführung mit feinen Fasern vermeidet Rückstände von Flüssigkeiten und Fasern
  • Absorbiert und speichert Öle,