PIG® STAT-MAT® Polstermatten und Mattenrollen
Lieferant: NEW PIG
MAT214 MAT215 MAT402 MAT414
NEWPMAT214EA 142.75 EUR
NEWPMAT214 NEWPMAT215 NEWPMAT402 NEWPMAT414
PIG® STAT-MAT® Polstermatten und Mattenrollen
Absorptionsmaterial
Speziell behandelt um das Risiko von Treibstoffexplosionen durch statische Aufladungen zu reduzieren.
  • STAT-MAT Polster und Matten reduzieren das Risiko elektrostatischer Entladungen; eine kritische Vorsichtsmaßnahme in der Umgebung von entflammbaren Flüssigkeiten und Dämpfen
  • Perfekt zum Reinigen von Bereichen mit Treibstoffen und Lösungsmitteln
  • Acht Schichten aus 100 % thermisch gebundenem Polypropylen; reißt und franst nicht bei Sättigung
  • Spezielles Noppenmuster transportiert die Flüssigkeit schneller durch die Matte und beschleunigt und vereinfacht so die Reinigung
  • Hohe Saugfähigkeit, Ausführung mit feinen Fasern vermeidet Rückstände von Flüssigkeiten und Fasern
  • In spezielle statisch-ableitende Beutel verpackt, um so die Gefahr statischer Aufladungen zu verringern
  • Schwimmfähig um Leckagen auf Wasseroberflächen zu reinigen
Schwer entflammbares Material brennt nicht sofort wie Zellulosematten; schmilzt bei starker Hitzeeinwirkung während der Anwendung. Die Rollen eignen sich ideal zum Abdecken von großen Bereichen und dem Aufsaugen von Leckagen und Versprühungen. Leicht abreißbare Perforationen ermöglichen ein sparsame Verwendung und halten so Ihre Ausgaben unter Kontrolle.