Becherglas, niedrige oder hohe Form
Lieferant: Kavalier
N632427150005 N632427150010 N632427150025 N632427150150 632417010250 632417010400 632417010600 632417010800 632417010940 632411012050 N632427152100 N632427152150 632417012400 632417012600 632417012800 632411010966 632417010950 632417010952 632417010956 632417012250 632417012940 632417012950
213-1041EA 93.6 EUR
213-1041 213-1042 213-1043 213-1046 213-1047 213-1048 213-1049 213-1050 213-1051 213-1061 213-1062 213-1063 213-1065 213-1066 213-1067 KAVA632411010966 KAVA632417010950 KAVA632417010952 KAVA632417010956 KAVA632417012250 KAVA632417012940 KAVA632417012950
Becherglas, niedrige oder hohe Form
Becher
Borosilikatglas, 3.3 Qualität.
  • Ausgezeichnete Chemikalienbeständigkeit
  • Hohe Temperaturbeständigkeit
  • Autoklavierbar
Ideal für allgemeine Laboranwendung. Mit Ausguss und weißen Graduierungen.
Standards: DIN 12331 (außer 25 ml/5000 ml hohe Form und 10000 ml niedrige Form DIN Nachtrag). ISO 3819.