Chemikalienbeständige Handschuhe, North Silver Shield® / 4H®
Lieferant: NEW PIG
WPL262-XL WPL262-L WPL262-M
NEWPWPL262-XLEA 15.5 EUR
NEWPWPL262-XL NEWPWPL262-L NEWPWPL262-M
Chemikalienbeständige Handschuhe, North Silver Shield® / 4H®
Handschuhe
Diese leichten Handschuhe aus Norfoil®-Laminat bieten leichten Schutz vor ätzenden Chemikalien. Sie widerstehen der Permeation und dem Durchbruch selbst der gefährlichsten Flüssigkeiten wie Aromaten, Ketonen, Alkoholen, Estern sowie chlorierten und aliphatischen Lösungsmitteln.
  • Durch das beidhändige Design sind diese Handschuhe ideal für die Verwendung als Einzelhandschuh – ein Handschuh kann bei Bedarf entsorgt werden, ohne dass ein Paar verschwendet wird.
  • Der leichte Handschuh kann als zweiter Innenhandschuh verwendet werden und bietet dem Arbeiter maximalen Schutz bei schweren Arbeiten.
  • Das Handgelenk ist dank der erweiterten Länge von 400 mm gut geschützt.
  • Enthält kein Latex oder chemische Beschleuniger, wodurch die Gefahr allergischer Reaktionen minimiert wird.
Typische Branchen und Anwendungen sind Chemie, Industriereinigung, Medizin und Pharmazie, Labore und Notfallanwendungen, bei denen nicht klar ist, mit welcher Chemikalie der Benutzer in Kontakt kommen könnte.
Gewicht: 23 g
Standards:
Verpackung:
Bitte beachten