2-Nitrophenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
Dihydroxy(2-nitrophenyl)boran, (2-Nitrophenyl)metaborsäure, 2-Nitrobenzolboronsäure
016265-1G
016265-5G
FLUO016265-1GEA
48.8
EUR
FLUO016265-1G
FLUO016265-5G
2-Nitrophenylboronsäure
2-Nitrophenylboronsäure
Formel:
C₆H₆BNO₄ Molecular Weight: 166.93 g/mol |
MDL:
MFCD00161358 CAS-Nummer: 5570-19-4 |