2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
398290050 398290010
ACRO398290050EA 192 EUR
ACRO398290050 ACRO398290010
2,4-Dichlor-5-methylpyrimidin 98%
2,4-Dichloro-5-methylpyrimidine
Formel: C₅H₄Cl₂N₂
Molecular Weight: 163.01 g/mol
Siedepunkt: 109 °C (11 mmHg)
Schmelzpunkt: 26…28 °C
Dichte: 1.39 g/cm³
Flammpunkt: 113 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00023197
CAS-Nummer: 1780-31-0
EINECS: 217-227-8
UN: 3261
ADR: 8 II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
GC ≥97.5 %