(2-Nitrophenyl)essigsäure
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
2-(2-Nitrophenyl)acetic acid
SB01683.1
SB01683.10
SB01683.50
MAYBSB01683.1EA
0
EUR
MAYBSB01683.1
MAYBSB01683.10
MAYBSB01683.50
(2-Nitrophenyl)essigsäure
(2-Nitrophenyl)essigsäure
Formel:
(C₆H₄NO₂)CH₂COOH Schmelzpunkt: 136…139 °C |
MDL:
MFCD00007190 CAS-Nummer: 3740-52-1 EINECS: 223-128-0 |