Sulfanilamid, reinst

Lieferant: Bernd Kraft

Synonyme: Anilin-4-sulfonsäureamid, 4-Aminobenzolsulfonamid, 4-Aminobenzolsulfonsäureamid

20140.2600 20140.3600 20140.4600
KRAF20140.2600EA 116 EUR
KRAF20140.2600 KRAF20140.3600 KRAF20140.4600
Sulfanilamid, reinst
Sulfanilamid
Formel: H₂NC₆H₄SO₂NH₂
Molecular Weight: 172.21 g/mol
Siedepunkt: 401
Schmelzpunkt: 163…167 °C
Dichte: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00007939
CAS-Nummer: 63-74-1
EINECS: 200-563-4
Merck Index: 13,09010
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a76bb9ab6bdf23e9d846b24d4f57047dea1d5071&vid=f2f1c5e47a127cd33d3b4a2a31b1057c375456eb&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR