Adenin ≥99,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI
|
Gefahr
|
Synonyme:
Purin-6-amin, 9H-Purin-6-amin, Vitamin B4, 6-Aminopurin
A0149-25G
A0149-250G
TCIAA0149-25GEA
36.4
EUR
TCIAA0149-25G
TCIAA0149-250G
Adenin ≥99,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Adenin
Formel:
C₅H₅N₅ Molecular Weight: 135.13 g/mol Schmelzpunkt: 365°C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041790 CAS-Nummer: 73-24-5 EINECS: 200-796-1 UN: 2811 ADR: 6.1 III Merck Index: 14,00152 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to Light yellow powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Solubility in hot 1mol/L HCl | almost transparency |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...