3-(Difluormethyl)pyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
H33189.MD H33189.03
H33189.MDEA 39.5 EUR
H33189.MD H33189.03
3-(Difluormethyl)pyridin ≥97%
3-(Difluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₂N
Molecular Weight: 129,11 g/mol
Siedepunkt: 42 °C (6 mmHg)
Flammpunkt: 54 °C (129 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD11226584
CAS-Nummer: 76541-44-1
EINECS: 278-487-6
UN: 1993
ADR: 3,III