5-Brom-2,3-dichlorpyridin
Lieferant: FLUOROCHEM
012745-1G 012745-5G
FLUO012745-1GEA 31.1 EUR
FLUO012745-1G FLUO012745-5G
5-Brom-2,3-dichlorpyridin
5-Brom-2,3-dichlorpyridin
Formel: C₅H₂BrCl₂N
Molecular Weight: 226.89 g/mol
MDL: MFCD04112492
CAS-Nummer: 97966-00-2