Zinkchlorid ≥97,0%, Granulat, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Lieferant: Avantor Performance Materials
Gefahr
Synonyme: ZinkdichloridZink(II)chloridChlorzink
8780-20EA 0 EUR
MACR8780-06 8780-20 8780-04 8780-02
Zinkchlorid ≥97,0%, Granulat, AR® ACS, Macron Fine Chemicals™
Zinkchlorid
Formel: ZnCl₂
Molecular Weight: 136,3 g/mol
Siedepunkt: 732 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 283 °C
Dichte: 2,91 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011295
CAS-Nummer: 7646-85-7
EINECS: 231-592-0
UN: 2331
ADR: 8,III
Merck Index: 13,10185
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Meets ACS Reagent Chemical Requirements
For Laboratory,Research,or Manufacturing Use
ACS - Assay (ZnCl₂) ≥97.0 %
Ammonium (NH₄) ≤0.005 %
Calcium (Ca) ≤0.06 %
Insoluble Matter ≤0.005 %
Trace Impurities - Iron (Fe) ≤0.001 %
Lead (Pb) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.01 %
Nitrate (NO₃) ≤0.003 %
Oxychloride Passes Test
Potassium (K) ≤0.02 %
Sodium (Na) ≤0.05 %
Solubility Passes Test
Sulfate (SO₄) ≤0.01 %
Appearance (off-white to gray granules)