2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: (2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenyl)methanol
006410-1G 006410-5G 006410-10G
FLUO006410-1GEA 48.8 EUR
FLUO006410-1G FLUO006410-5G FLUO006410-10G
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
2-Fluor-4-(trifluormethyl)benzylalkohol
Formel: C₈H₆F₄O
Molecular Weight: 194.13 g/mol
MDL: MFCD00070808
CAS-Nummer: 197239-49-9