PIPES Mononatriumsalz

Lieferant: G Bioscienes

Synonyme: 2,2'-(Piperazin-1,4-diyl)bis(ethansulfonsäure) Mononatriumsalz, PIPES-Na, Natriumhydrogenpiperazin-1,4-diethansulfonat, Piperazin-1,4-bis(2-ethansulfonsäure) Mononatriumsalz, Mononatriumpiperazin-1,4-diethansulfonat, Piperazin-N,N'-bis-2-ethansulfonsäure Mononatriumsalz

RC-080 RC-079
RC-080EA 569 EUR
RC-080 RC-079
PIPES Mononatriumsalz
PIPES Mononatriumsalz
Formel: C₈H₁₇N₂NaO₆S₂
Molecular Weight: 324,35 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065472
CAS-Nummer: 10010-67-0
EINECS: 233-005-3

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR