2-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin 97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H34303.06 H34303.14
H34303.06EA 60.1 EUR
H34303.06 H34303.14
2-Amino-3-(trifluormethyl)pyridin 97%
2-Amino-3-(trifluoromethyl)pyridine
Formel: C₆H₅F₃N₂
Molecular Weight: 162.11 g/mol
Schmelzpunkt: 70…72 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD04972538
CAS-Nummer: 183610-70-0
UN: 2811
ADR: 6.1 III