2-Naphthalinsulfonsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: β-Naphthalinsulfonsäure, Naphthalin-2-sulfonsäure
H56685.22 H56685.36
H56685.22EA 104 EUR
H56685.22 H56685.36
2-Naphthalinsulfonsäure ≥98%
2-Naphthalenesulphonic acid
Formel: C₁₀H₈O₃S
Molecular Weight: 208.24 g/mol
Siedepunkt: ∼350 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 124
Dichte: 1.441
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00149271
CAS-Nummer: 120-18-3
EINECS: 204-375-3
UN: 2585
ADR: 8 III
Merck Index: 12,06464