L-Alanin
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme: H-L-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionic acid, L(+)-2-Aminopropionic acid, A, (S)-(+)-Alanin, α-Alanin, H-Ala-OH, (S)-(+)-2-Aminopropionsäure, L(+)-Alanin, (S)-(+)-2-Aminopropansäure, L-α-Alanin
RC-013 RC-014
RC-013EA 183 EUR
RC-013 RC-014
L-Alanin
L-Alanin
Formel: C₃H₇NO₂
Molecular Weight: 89,09 g/mol
Siedepunkt: 189 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 79 °C
MDL: MFCD00064410
CAS-Nummer: 56-41-7
EINECS: 206-418-1
Merck Index: 13,00203