Chloraceton 95% stabilisiert
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Chlorpropanon, 1-Chlor-2-propanon
Stabilisierung:
Stabilisiert mit epoxyliertem Sojabohnenöl
Stabilized with 0.1% epoxidized soybean oil
Purity: 95%
CAS No.: 78-95-5
Molecular Formula: C3H5ClO
Formula Weight: 92.53
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 40°(104°F)
Physical Form: Colourless to brown liquid
Density: 1.161
Refractive Index: 1.4340
Appearance: Colourless to brown
Odour: Pungent
pH: 4.3
Melting Point: -45°
Boiling Point: 118-120°
Beilstein Reference: 605369
Merck Reference: 14,2114
UN No.: 1695
MDL No.: MFCD00000936
Formel:
C₃H₅ClO Molecular Weight: 92,52 g/mol Siedepunkt: 118…120 °C Schmelzpunkt: –45 °C Dichte: 1,161 Flammpunkt: 40 °C (104 °F) Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000936 CAS-Nummer: 78-95-5 EINECS: 201-161-1 UN: 1695 ADR: 6.1,I Merck Index: 14,2114 |