3-Chlor-1-propanol 98% Stabilised
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Trimethylenchlorhydrin
109290250 109291000 109295000
ACRO109290250EA 34.8 EUR
ACRO109290250 ACRO109291000 ACRO109295000
3-Chlor-1-propanol 98% Stabilised
3-Chlor-1-propanol
Formel: C₃H₇ClO
Molecular Weight: 94.54 g/mol
Siedepunkt: 160…162 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –20 °C
Dichte: 1.13 g/cm³
Flammpunkt: 75 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002943
CAS-Nummer: 627-30-5
EINECS: 210-992-9
UN: 2849
ADR: 6.1 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4500 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %
Stabilizer 0.1 % Na2CO3