Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 4-Iod-2-methoxybenzoesäuremethylester
B25529.06 B25529.14
B25529.06EA 64 EUR
B25529.06 B25529.14
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat ≥98%
Methyl-4-iod-2-methoxybenzoat
Purity: 98+% CAS No.: 148490-97-5 Molecular Formula: C9H9IO3 Formula Weight: 292.07 Melting Point: 44-46° MDL No.: MFCD06797865
Formel: C₉H₉IO₃
Molecular Weight: 292,07 g/mol
Schmelzpunkt: 44…46 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00052925
CAS-Nummer: 35387-93-0