tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat 98+% zur Analyse
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
Calciumcitrat tribasisch Tetrahydrat, di-Citronensäure Tricalciumsalz Tetrahydrat
390082500
390080010
ACRO390082500EA
23.8
EUR
ACRO390082500
ACRO390080010
tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat 98+% zur Analyse
tri-Calciumdicitrat Tetrahydrat
Formel:
C₁₂H₁₀Ca₃O₁₄·4H₂O Molecular Weight: 570,5 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00150786 CAS-Nummer: 5785-44-4 EINECS: 212-391-7 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Powder |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration Complexometric | 98.0 to 102.0 % (on dried basis) |
Loss on drying | 10.0 % to 13.3 % (150°C, 4 h) |
Fluoride (F) | ≤0.003 % |
Arsenic (As) | ≤0.0003 % |
Lead (Pb) | ≤0.001 % |
Heavy metals (as Pb) | ≤0.002 % |
Insoluble matter | ≤0.2 % (in HCl) |