4-Iodbenzonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
p-Iodobenzonitrile
147902-25G
147902-5G
FLUO147902-25GEA
78.9
EUR
FLUO147902-25G
FLUO147902-5G
4-Iodbenzonitril
4-Iodbenzonitril
Formel:
C₇H₄IN Molecular Weight: 229,02 g/mol Siedepunkt: 285 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 125…128 °C |
MDL:
MFCD00051310 CAS-Nummer: 3058-39-7 UN: 3439 ADR: 6.1,III |