(2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Achtung
CA-4360-5G CA-4360-25G CA-4360-1G
COBBCA-4360-5GEA 0 EUR
COBBCA-4360-5G COBBCA-4360-25G COBBCA-4360-1G
(2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
(2-Nitro-4-(trifluormethyl)phenyl)essigsäure
Formel: C₉H₆F₃NO₄
MDL: MFCD00091534
CAS-Nummer: 1735-91-7
EINECS: 217-081-5