4-tert-Butylbenzaldehyd
Lieferant: Thermo Scientific
Synonyme:
4-(tert-Butyl)benzaldehyde
BTB10258.1
BTB10258.10
BTB10258.50
MAYBBTB10258.1EA
0
EUR
MAYBBTB10258.1
MAYBBTB10258.10
MAYBBTB10258.50
4-tert-Butylbenzaldehyd
4-tert-Butylbenzaldehyd
Formel:
C₁₁H₁₄O Molecular Weight: 162,23 g/mol Siedepunkt: 58…60 °C (0,2 mmHg) Dichte: 0,971 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00035742 CAS-Nummer: 939-97-9 EINECS: 213-367-9 UN: 3082 ADR: 9,III |