3-(Methylthio)phenylboronsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme:
3-Thioanisoleboronic acid, 3-(Methylthio)benzeneboronic acid
016264-1G
016264-5G
FLUO016264-1GEA
31.1
EUR
FLUO016264-1G
FLUO016264-5G
3-(Methylthio)phenylboronsäure
3-(Methylthio)phenylboronsäure
Formel:
C₇H₉BO₂S |
MDL:
MFCD01319105 CAS-Nummer: 128312-11-8 |