Cäsiumchlorid
Lieferant: G Bioscienes
Synonyme:
Cesium Chloride
RC-035
RC-034
RC-035EA
1220
EUR
RC-035
RC-034
Cäsiumchlorid
Cesium chloride
Formel:
CsCl Molecular Weight: 168.36 g/mol Siedepunkt: 1303 Schmelzpunkt: 646 Dichte: 3.7808 g/cm³ (20 °C) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00010955 CAS-Nummer: 7647-17-8 EINECS: 231-600-2 Merck Index: 13,02021 |