Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthrachinon)
Lieferant: Cayman Chemical
11752-5 11752-10 11752-25
CAYM11752-5EA 43 EUR
CAYM11752-5 CAYM11752-10 CAYM11752-25
Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthrachinon)
Purpurin (1,2,4-Trihydroxy-9,10-anthrachinon)
Formel: C₁₄H₈O₅
Molecular Weight: 256,21 g/mol
MDL: MFCD00001203
CAS-Nummer: 81-54-9
EINECS: 201-359-8