4-(Tributylstannyl)pyridin 96%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
4-(Tri-n-butylstannyl)pyridine
H51435.03
H51435.06
H51435.03EA
93.5
EUR
H51435.03
H51435.06
4-(Tributylstannyl)pyridin 96%
4-(Tributylstannyl)pyridin
Purity: 96%
CAS No.: 124252-41-1
Molecular Formula: C17H31NSn
Formula Weight: 368.15
UN No.: 2788
MDL No.: MFCD01319071
Formel:
C₁₇H₃₁NSn Molecular Weight: 368.15 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01319071 CAS-Nummer: 124252-41-1 UN: 2788 ADR: 6.1 III |