3-(Trifluormethoxy)toluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7538-5G OS-7538-25G OS-7538-1G
COBBOS-7538-5GEA 111 EUR
COBBOS-7538-5G COBBOS-7538-25G COBBOS-7538-1G
3-(Trifluormethoxy)toluol
3-(Trifluormethoxy)toluol
Formel: C₈H₇F₃O
MDL: MFCD07366526
CAS-Nummer: 705-44-2