4-(Trifluormethoxy)toluol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OS-7659-100G
OS-7659-5G
OS-7659-1G
OS-7659-25G
COBBOS-7659-100GEA
692
EUR
COBBOS-7659-100G
COBBOS-7659-5G
COBBOS-7659-1G
COBBOS-7659-25G
4-(Trifluormethoxy)toluol
4-(Trifluormethoxy)toluol
Formel:
C₈H₇F₃O Molecular Weight: 176,1400 g/mol |
MDL:
MFCD00042413 CAS-Nummer: 706-27-4 |