2-Iodadenosin ≥98,0% (durch HPLC, Gesamtstickstoff)
Lieferant: TCI
Synonyme:
(2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-2-iodo-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol
I0759-1G
I0759-200MG
I0759-5G
TCIAI0759-1GEA
243
EUR
TCIAI0759-1G
TCIAI0759-200MG
TCIAI0759-5G
2-Iodadenosin ≥98,0% (durch HPLC, Gesamtstickstoff)
2-Iodadenosin
Formel:
C₁₀H₁₂IN₅O₄ Molecular Weight: 393.14 g/mol Schmelzpunkt: 144°C |
MDL:
MFCD01320413 CAS-Nummer: 35109-88-7 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to Orange to Green powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 98.0 area% |
Purity (with Total Nitrogen) | min. 98.0 % |