Adenosin ≥99,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Lieferant: TCI
Synonyme:
9-β-D-Ribofuranosyladenine, (2R,3R,4S,5R)-2-(6-Amino-9H-purin-9-yl)-5-(hydroxymethyl)tetrahydrofuran-3,4-diol, Adenine-9-β-D-ribofuranoside, Adenine riboside
A0152-25G
A0152-5G
A0152-100G
TCIAA0152-25GEA
74.7
EUR
TCIAA0152-25G
TCIAA0152-5G
TCIAA0152-100G
Adenosin ≥99,0% (durch HPLC, titrimetrische Analyse)
Adenosin
Formel:
C₁₀H₁₃N₅O₄ Molecular Weight: 267,24 g/mol Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005752 CAS-Nummer: 58-61-7 EINECS: 200-389-9 Merck Index: 14,00153 |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White to Almost white powder to crystal |
Purity (HPLC) | min. 99.0 area% |
Purity (Nonaqueous Titration) | min. 99.0 % |
Specific rotation [a]20/D | -69.0 to -72.0 deg (C=2, NaOH sol. (5%)) |
Lambda max. | 256.0 to 261.0 nm (0.1mol/L HCl) |