α,α-Difluorphenylessigsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme: α,α-Difluorobenzeneacetic acid
HC-2559-5G HC-2559-1G
COBBHC-2559-5GEA 125 EUR
COBBHC-2559-5G COBBHC-2559-1G
α,α-Difluorphenylessigsäure
α,α-Difluorphenylessigsäure
Formel: C₈H₆F₂O₂
Molecular Weight: 172,13 g/mol
MDL: MFCD00498146
CAS-Nummer: 360-03-2
UN: 3261
ADR: 8,III