2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amin
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5-Amino-2-methyl-1,3-benzoxazole, 2-Methylbenzo[d]oxazol-5-amine
OR1878-1G
OR1878-500MG
APOSOR1878-1GEA
180
EUR
APOSOR1878-1G
APOSOR1878-500MG
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amin
2-Methyl-1,3-benzoxazol-5-amin
Formel:
C₈H₈N₂O Molecular Weight: 148.161 g/mol |
MDL:
MFCD00628970 CAS-Nummer: 72745-76-7 |