1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropylchlorfluormethylether
Lieferant: FLUOROCHEM
010318-1G 010318-5G
FLUO010318-1GEA 180 EUR
FLUO010318-1G FLUO010318-5G
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropylchlorfluormethylether
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropylchlorfluormethylether
Formel: C₄H₂ClF₇O
MDL: MFCD03094548
CAS-Nummer: 56860-86-7