1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyldichlormethylether
Lieferant: FLUOROCHEM
010319-1G 010319-5G 010319-25G
FLUO010319-1GEA 60.9 EUR
FLUO010319-1G FLUO010319-5G FLUO010319-25G
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyldichlormethylether
1,1,2,3,3,3-Hexafluorpropyldichlormethylether
Formel: C₄H₂Cl₂F₆O
MDL: MFCD03094547
CAS-Nummer: 56860-82-3