1,3-Benzodioxol-4-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme:
Benzo[d][1,3]dioxole-4-carbaldehyde, 2,3-(Methylenedioxy)benzaldehyde, 1,3-Benzodioxole-4-carboxaldehyde
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
389889-1G
389889-5G
SIAL389889-1GEA
44.8
EUR
SIAL389889-1G
SIAL389889-5G
1,3-Benzodioxol-4-carbaldehyd, Sigma-Aldrich®
1,3-Benzodioxol-4-carbaldehyd
Formel:
C₈H₆O₃ Molecular Weight: 150,1300 g/mol |
MDL:
MFCD00016902 CAS-Nummer: 7797-83-3 EINECS: 232-252-4 |