4-(Ethylthio)benzaldehyd ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
L17624.03 L17624.06
L17624.03EA 50.6 EUR
L17624.03 L17624.06
4-(Ethylthio)benzaldehyd ≥97%
4-(Ethylthio)benzaldehyde
Purity: 98% CAS No.: 84211-94-9 Molecular Formula: C9H10OS Formula Weight: 166.24 Refractive Index: 1.6240 Boiling Point: 151-153°/15mm MDL No.: MFCD01318145
Formel: C₉H₁₀OS
Molecular Weight: 166,24 g/mol
Siedepunkt: 151…153 °C (15 mmHg)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318145
CAS-Nummer: 84211-94-9