2,6-Dichlor-4-iodpyridin ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
H26946.03 H26946.06
H26946.03EA 93.5 EUR
H26946.03 H26946.06
2,6-Dichlor-4-iodpyridin ≥97%
2,6-Dichloro-4-iodopyridine
Purity: 97% CAS No.: 98027-84-0 Molecular Formula: C5H2Cl2IN Formula Weight: 273.89 Melting Point: 161-165° MDL No.: MFCD07368400
Formel: C₅H₂CI₂IN
Molecular Weight: 273.89 g/mol
Schmelzpunkt: 161…165 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07368400
CAS-Nummer: 98027-84-0