2-Cyanphenylacetonitril 80%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
152570250 152571000
ACRO152570250EA 44.2 EUR
ACRO152570250 ACRO152571000
2-Cyanphenylacetonitril 80%
2-Cyanphenylacetonitril
Formel: C₉H₆N₂
Schmelzpunkt: 76 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001895
CAS-Nummer: 3759-28-2
EINECS: 223-167-3
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Beige to brown Powder and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
GC ≥75 %
HPLC ≥96.0 %