4-Cyanphenylacetonitril ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
H54112.06
H54112.03
H54112.06EA
174
EUR
H54112.06
H54112.03
4-Cyanphenylacetonitril ≥97%
4-Cyanphenylacetonitril
Purity: 97%
CAS No.: 876-31-3
Molecular Formula: C9H6N2
Formula Weight: 142.16
Flash Point: 71°(160°F)
Refractive Index: 1.499
Boiling Point: 180-181°
MDL No.: MFCD03839848
Formel:
C₉H₆N₂ Siedepunkt: 180…181 °C Dichte: 1,056 Flammpunkt: 71 °C (160 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00060305 CAS-Nummer: 876-31-3 |