(4-(Hydroxymethyl)phenyl)essigsäure ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
H27531.06 H27531.03
H27531.06EA 123 EUR
H27531.06 H27531.03
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)essigsäure ≥98%
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)essigsäure
Purity: 98% CAS No.: 73401-74-8 Molecular Formula: C9H10O3 Formula Weight: 166.18 Melting Point: 131-134° MDL No.: MFCD00065692
Formel: C₉H₁₀O₃
Molecular Weight: 166.18 g/mol
Schmelzpunkt: 131…134 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00065692
CAS-Nummer: 73401-74-8