(4-(Hydroxymethyl)phenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Achtung
|
Synonyme:
2-(4-(Hydroxymethyl)phenyl)acetic acid, 4-(Hydroxymethyl)phenylacetic acid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
579610-1G
579610-5G
SIAL579610-1GEA
62.6
EUR
SIAL579610-1G
SIAL579610-5G
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)essigsäure, Sigma-Aldrich®
(4-(Hydroxymethyl)phenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₁₀O₃ Molecular Weight: 166,18 g/mol |
MDL:
MFCD00065692 CAS-Nummer: 73401-74-8 |