Traumatinsäure (trans-2-Dodecen-1,12-disäure)

Lieferant: Cayman Chemical

88820-500 88820-1 88820-5 88820-10
CAYM88820-500EA 118 EUR
CAYM88820-500 CAYM88820-1 CAYM88820-5 CAYM88820-10
Traumatinsäure (trans-2-Dodecen-1,12-disäure)
Traumatinsäure (trans-2-Dodecen-1,12-disäure)
Formel: C₁₂H₂₀O₄
MDL: MFCD00004443
CAS-Nummer: 6402-36-4
EINECS: 229-019-4

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR