4-Fluor-1,3-benzodioxol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
Synonyme:
3-Fluro-1,2-methylenedioxybenzene
OT-0855-1G
OT-0855-250M
COBBOT-0855-1GEA
623
EUR
COBBOT-0855-1G
COBBOT-0855-250M
4-Fluor-1,3-benzodioxol
4-Fluor-1,3-benzodioxol
Formel:
C₇H₅FO₂ |
MDL:
MFCD12026062 CAS-Nummer: 943830-74-8 |