2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)benzeneboronic acid
H28788.06
H28788.03
H28788.06EA
331
EUR
H28788.06
H28788.03
2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure ≥97%
2-Fluor-4-(trifluormethyl)phenylboronsäure
Purity: 97%
CAS No.: 503309-11-3
Molecular Formula: C7H5BF4O2
Formula Weight: 207.92
Melting Point: 113-115°
MDL No.: MFCD03094995
Formel:
C₇H₅BF₄O₂ Molecular Weight: 207.92 g/mol Schmelzpunkt: 113…115 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03094995 CAS-Nummer: 503309-11-3 |