(2,6-Difluor-3-methylphenyl)essigsäure
Lieferant: FLUOROCHEM
005763-1G
005763-2.5G
FLUO005763-1GEA
218
EUR
FLUO005763-1G
FLUO005763-2.5G
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)essigsäure
(2,6-Difluor-3-methylphenyl)essigsäure
Formel:
C₉H₈F₂O₂ Molecular Weight: 186.16 g/mol |
MDL:
MFCD01631338 CAS-Nummer: 261943-97-9 |