1-(Methoxymethyl)-2-(trifluormethyl)benzol
Lieferant: COMBI-BLOCKS
OT-0768-5G
OT-0768-1G
COBBOT-0768-5GEA
451
EUR
COBBOT-0768-5G
COBBOT-0768-1G
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluormethyl)benzol
1-(Methoxymethyl)-2-(trifluoromethyl)benzene
Formel:
C₉H₉F₃O |
MDL:
MFCD11504957 CAS-Nummer: 227948-39-2 |